Rhodium ≥99.95% (metals basis), sponge -20 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
12073.02
12073.04
12073.02EA
0
EUR
12073.02
12073.04
Rhodium ≥99.95% (metals basis), sponge -20 mesh
Rhodium
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-16-6
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011201
Vzorec:
Rh Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011201 Číslo CAS: 7440-16-6 EINECS: 231-125-0 OSN: 3089 ADR: 4.1,III |