Rhodium ≥99.8% (metals basis), wire, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
11575.BP
11575.BS
11575.BPEA
689.93
EUR
11575.BP
11575.BS
Rhodium ≥99.8% (metals basis), wire, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Rhodium
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-16-6
Physical Form: ≈9.74g/m
MDL No.: MFCD00011201
Vzorec:
Rh Teplota varu: 3400…3700 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 1960 °C Hustota: 12,41 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011201 Číslo CAS: 7440-16-6 EINECS: 231-125-0 Merck Index: 12,08353 |