Tlačiť
Rhodium ≥99.8% (metals basis), foil 0.25 mm (0.01 in) thick
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
11522.FF 11522.FI
11522.FFEA 0 EUR
11522.FF 11522.FI
Rhodium ≥99.8% (metals basis), foil 0.25 mm (0.01 in) thick
Rhodium
Vzorec: Rh
Teplota varu: 3400…3700 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1960 °C
Hustota: 12,41 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00011201
Číslo CAS: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
Merck Index: 12,08353