Tlačiť
Platina, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
327492-2.6G 327492-520MG
SIAL327492-2.6GEA 989.57 EUR
SIAL327492-2.6G SIAL327492-520MG
Platina, Sigma-Aldrich®
Platina
Vzorec: Pt
Teplota varu: 3827 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1769 °C
Hustota: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011179
Číslo CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689