Tlačiť
Platina, černý, high surface area
Dodávateľ: Thermo Scientific
43838.03EA 0 EUR
43838.03 43838.14 43838.06
Platina, černý, high surface area
Platina
Vzorec: Pt
Mw: 195,08 g/mol
Teplota varu: 4530 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1773 °C
Hustota: 21,4 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011179
Číslo CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
OSN: 3089
ADR: 4.1,II