Platina 99,95 Metals basis, wire, hard, Ø 0.6 mm (0.024 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Platinium
43494.BS
43494.BW
43494.BSEA
352.09
EUR
43494.BS
43494.BW
Platina 99,95 Metals basis, wire, hard, Ø 0.6 mm (0.024 in)
Platina
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: ≈6.06g/m, Temper: as drawn
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Vzorec:
Pt Mw: 195.08 Teplota varu: 3827 Teplota tavenia: 1769 Hustota: 21.447 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011179 Číslo CAS: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 Merck Index: 12,07689 |