Platina ≥99.99% (metals basis), foil, Premion®, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
42370.FF
42370.FI
42370.FFEA
760.13
EUR
42370.FF
42370.FI
Platina ≥99.99% (metals basis), foil, Premion®, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Platina
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: ≈1.7g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Vzorec:
Pt Teplota varu: 3827 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 1769 °C Hustota: 21,447 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011179 Číslo CAS: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 Merck Index: 12,07689 |