Platina ≥99.9% (metals basis), gauze woven from wire 45 mesh, Ø 0.198 mm (0.0078 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Platinium
41814.FF
41814.FI
41814.GH
41814.FFEA
599.64
EUR
41814.FF
41814.FI
41814.GH
Platina ≥99.9% (metals basis), gauze woven from wire 45 mesh, Ø 0.198 mm (0.0078 in)
Platina
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: ≈1.61g/25x25mm, Wire Cloth
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Vzorec:
Pt Mw: 195.08 Teplota varu: 3827 Teplota tavenia: 1769 Hustota: 21.447 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011179 Číslo CAS: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 Merck Index: 12,07689 |