Platina ≥99.9% (metals basis), amorphous powder APS <3 µm
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
36704.03
36704.06
36704.03EA
382.67
EUR
36704.03
36704.06
Platina ≥99.9% (metals basis), amorphous powder APS <3 µm
Platina
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: S.A. 3.5-7.9m2/g, Tap density 0.6-2.0g/cm3
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Vzorec:
Pt Teplota varu: 4530 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 1773 °C Hustota: 21,4 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011179 Číslo CAS: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 OSN: 3089 ADR: 4.1,II |