Platina 99,95 Metals basis, wire, hard, Ø 0.762 mm (0.03 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Platinium
14195.BS
14195.BV
14195.BW
14195.BSEA
459.44
EUR
14195.BS
14195.BV
14195.BW
Platina 99,95 Metals basis, wire, hard, Ø 0.762 mm (0.03 in)
Platina
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: ≈9.78g/m, Temper: as drawn
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Vzorec:
Pt Mw: 195.08 Teplota varu: 3827 Teplota tavenia: 1769 Hustota: 21.447 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011179 Číslo CAS: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 Merck Index: 12,07689 |