Platina ≥99.99% (metals basis), slug, Premion®, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
13374.KG
13374.KJ
13374.KGEA
1760.53
EUR
13374.KG
13374.KJ
Platina ≥99.99% (metals basis), slug, Premion®, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Platina
Purity: 99.99+%
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: ≈8.61g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Vzorec:
Pt Teplota varu: 3827 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 1769 °C Hustota: 21,447 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011179 Číslo CAS: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 Merck Index: 12,07689 |