Tlačiť
Platina ≥99.95% (metals basis), thin foil, Thickness: 0,004 ±0,0025 mm (0.00016 +/-0.0001 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Platinium
12868.FF 12868.FI
12868.FFEA 402.96 EUR
12868.FF 12868.FI
Platina ≥99.95% (metals basis), thin foil, Thickness: 0,004 ±0,0025 mm (0.00016 +/-0.0001 in)
Platina
Physical Form: ∼0.05 g/25x25 mm, not certified pinhole free
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈0.05g/25x25mm, not certified pinhole free Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Vzorec: Pt
Mw: 195.08
Teplota varu: 3827
Teplota tavenia: 1769
Hustota: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011179
Číslo CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689