Tlačiť
Platina ≥99.98% (metals basis), powder -200 mesh
Dodávateľ: Thermo Scientific
12075.77EA 78.24 EUR
12075.77 12075.03 12075.06
Platina ≥99.98% (metals basis), powder -200 mesh
Platina
Vzorec: Pt
Mw: 195,08 g/mol
Teplota varu: 4530 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1773 °C
Hustota: 21,4 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011179
Číslo CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
OSN: 3089
ADR: 4.1,II