Tlačiť
Platina ≥99.98% (metals basis), sponge -60 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Platinium
12074.03 12074.06
12074.03EA 296.03 EUR
12074.03 12074.06
Platina ≥99.98% (metals basis), sponge -60 mesh
Platina
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-06-4 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Vzorec: Pt
Mw: 195.08
Teplota varu: 3827
Teplota tavenia: 1769
Hustota: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011179
Číslo CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689