Platina ≥99.99% (metals basis), powder, Premion® -22 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10672.01
10672.03
10672.06
10672.14
10672.01EA
154.43
EUR
10672.01
10672.03
10672.06
10672.14
Platina ≥99.99% (metals basis), powder, Premion® -22 mesh
Platina
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-06-4
Appearance: Silver-white
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Vzorec:
Pt Teplota varu: 3827 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 1769 °C Hustota: 21,447 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011179 Číslo CAS: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 Merck Index: 12,07689 |