Platina ≥99.9% (metals basis), tubing 1.57 mm (0.0618 in) OD, 1.32 mm (0.0528 in) ID
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10294.BQ
10294.BU
10294.BQEA
2026.47
EUR
10294.BQ
10294.BU
Platina ≥99.9% (metals basis), tubing 1.57 mm (0.0618 in) OD, 1.32 mm (0.0528 in) ID
Platina
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: ≈0.62g/5cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Vzorec:
Pt Teplota varu: 3827 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 1769 °C Hustota: 21,447 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011179 Číslo CAS: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 Merck Index: 12,07689 |