Platina ≥99.9% (metals basis), foil, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
00262.FF
00262.FI
00262.GH
00262.FFEA
290.81
EUR
00262.FF
00262.FI
00262.GH
Platina ≥99.9% (metals basis), foil, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Platina
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: ≈0.34g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Vzorec:
Pt Teplota varu: 3827 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 1769 °C Hustota: 21,447 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011179 Číslo CAS: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 Merck Index: 12,07689 |