Tlačiť
Platina, černý 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
195210010 195210050
ACRO195210010EA 516.25 EUR
ACRO195210010 ACRO195210050
Platina, černý 98%
Platina
Vzorec: Pt
Teplota varu: 3827 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1772 °C
Hustota: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011179
Číslo CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,07689
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Black Powder
Assay ≥97.5 % (Pt)
Specific surface area ≥25 m²/g