Paladium ≥99.95% (metals basis), powder APS 0,5-1,7 micron
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
43715.03
43715.14
43715.06
43715.03EA
455.68
EUR
43715.03
43715.14
43715.06
Paladium ≥99.95% (metals basis), powder APS 0,5-1,7 micron
Palladium
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-05-3
Physical Form: Tap density 2.4-5.0g/cm3, S.A. 0.7-2.0m2/g
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011167
Vzorec:
Pd Hustota: 12,02 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011167 Číslo CAS: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 OSN: 3089 ADR: 4.1,II |