Paladium ≥99.95% (metals basis), powder , -200 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
12068.03
12068.06
12068.14
12068.03EA
455.68
EUR
12068.03
12068.06
12068.14
Paladium ≥99.95% (metals basis), powder , -200 mesh
Palladium
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-05-3
Appearance: Black
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011167
Vzorec:
Pd Hustota: 12,02 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011167 Číslo CAS: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 OSN: 3089 ADR: 4.1,III |