Paladium ≥99.995% (metals basis), powder, Premion® , -22 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
10788.03
10788.06
10788.93
10788.03EA
455.68
EUR
10788.03
10788.06
10788.93
Paladium ≥99.995% (metals basis), powder, Premion® , -22 mesh
Palladium
Purity: 99.995%
CAS No.: 7440-05-3
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011167
Vzorec:
Pd Hustota: 12,02 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011167 Číslo CAS: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 OSN: 3089 ADR: 4.1,III |