Tlačiť
Paladium 99,95 Metals basis, wire, hard, Ø 0.203 mm
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
45072.G1 45072.G6
45072.G1EA 72.1 EUR
45072.G1 45072.G6
Paladium 99,95 Metals basis, wire, hard, Ø 0.203 mm
Palladium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-05-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167
Vzorec: Pd
Mw: 106.420 g/mol
Hustota: 12.02 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011167
Číslo CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6