Paladium ≥99.95% (metals basis), thin foil, Thickness: 0,0125 mm (0.0005 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
40744.FF
40744.FI
40744.FFEA
363.42
EUR
40744.FF
40744.FI
Paladium ≥99.95% (metals basis), thin foil, Thickness: 0,0125 mm (0.0005 in)
Palladium
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-05-3
Physical Form: ≈0.094g/25x25mm, not certified pinhole free
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011167
Vzorec:
Pd Teplota varu: 3167 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 1555 °C Hustota: 12,02 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011167 Číslo CAS: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 Merck Index: 12,07121 |