Paladium ≥99.95% (metals basis), rods, Ø 6.35 mm
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
12557.DH
12557.DM
12557.DHEA
0
EUR
12557.DH
12557.DM
Paladium ≥99.95% (metals basis), rods, Ø 6.35 mm
Palladium
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-05-3
Physical Form: ≈3.80g/cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011167
Vzorec:
Pd Mw: 106.420 g/mol Hustota: 12.02 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011167 Číslo CAS: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 |