Paladium ≥99.9% (metals basis), foil, Thickness: 1.0 mm
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
11513.FF
11513.FI
11513.FFEA
3091.46
EUR
11513.FF
11513.FI
Paladium ≥99.9% (metals basis), foil, Thickness: 1.0 mm
Palladium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-05-3
Physical Form: ≈7.5g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011167
Vzorec:
Pd Teplota varu: 3167 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 1555 °C Hustota: 12,02 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011167 Číslo CAS: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 Merck Index: 12,07121 |