Paladium ≥99.99% (metals basis), wire, Premion®, Ø 0.1 mm
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10963.G5
10963.G9
10963.G5EA
212.19
EUR
10963.G5
10963.G9
Paladium ≥99.99% (metals basis), wire, Premion®, Ø 0.1 mm
Palladium
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-05-3
Physical Form: ≈0.09g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011167
Vzorec:
Pd Teplota varu: 3167 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 1555 °C Hustota: 12,02 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011167 Číslo CAS: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 Merck Index: 12,07121 |