Tlačiť
Nikl, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
357588-2.2G 357588-8.8G
SIAL357588-2.2GEA 439.23 EUR
SIAL357588-2.2G SIAL357588-8.8G
Nikl, Sigma-Aldrich®
Nikl
Vzorec: Ni
Teplota varu: 3007 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1453 °C
Hustota: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011137
Číslo CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
OSN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582