Nikl ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
43763.BY
43763.BU
43763.BQ
43763.BYEA
1146.81
EUR
43763.BY
43763.BU
43763.BQ
Nikl ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Nikl
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-02-0
Physical Form: ≈28.0g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011137
Vzorec:
Ni Teplota varu: 3007 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 1453 °C Hustota: 8,9 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011137 Číslo CAS: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 OSN: 3089 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,06582 |