Nikl ≥99.8% (metals basis), spherical powder -400 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
43704.22
43704.14
43704.A3
43704.36
43704.22EA
88.25
EUR
43704.22
43704.14
43704.A3
43704.36
Nikl ≥99.8% (metals basis), spherical powder -400 mesh
Nikl
Purity: 99.8+%
CAS No.: 7440-02-0
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011137
Vzorec:
Ni Teplota varu: 2371 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 1455 °C Hustota: 8,9 g/cm³ (25 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011137 Číslo CAS: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 OSN: 3089 ADR: 4.1,II |