Tlačiť
Nikl ≥99.8% (metals basis), powder -325 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
43214.22 43214.14 43214.A3 43214.36
43214.22EA 104.15 EUR
43214.22 43214.14 43214.A3 43214.36
Nikl ≥99.8% (metals basis), powder -325 mesh
Nikl
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: Conductive dendritic powder Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011137
Conductive surface coatings, inks, adhesives, and sealants
Vzorec: Ni
Mw: 58.69
Teplota varu: 3007
Teplota tavenia: 1453
Hustota: 8.9 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011137
Číslo CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
OSN: 3089
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,06582