Tlačiť
Nikl ≥99% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.15 mm (0.006 in) (Nickel 200)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
41785.H7 41785.I1
41785.H7EA 143 EUR
41785.H7 41785.I1
Nikl ≥99% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.15 mm (0.006 in) (Nickel 200)
Nikl
Form: ∼0.16g/m
Temper: soft
Vzorec: Ni
Mw: 58.69
Teplota varu: 3007
Teplota tavenia: 1453
Hustota: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011137
Číslo CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
OSN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06582