Tlačiť
Nikl ≥99.5% (metals basis), wire, hard, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
41361.G6 41361.H2
41361.G6EA 102.54 EUR
41361.G6 41361.H2
Nikl ≥99.5% (metals basis), wire, hard, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Nikl
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈7.0g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Vzorec: Ni
Mw: 58.69
Teplota varu: 3007
Teplota tavenia: 1453
Hustota: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011137
Číslo CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
OSN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06582