Nikl ≥99.95% (metals basis excluding Co), ultrathin foil, Thickness: 1.0 µm
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
40713.FF
40713.FI
40713.FFEA
462.49
EUR
40713.FF
40713.FI
Nikl ≥99.95% (metals basis excluding Co), ultrathin foil, Thickness: 1.0 µm
Nikl
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-02-0
Physical Form: Not supported
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011137
Vzorec:
Ni Teplota varu: 3007 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 1453 °C Hustota: 8,9 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011137 Číslo CAS: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 OSN: 3089 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,06582 |