Tlačiť
Nikl, gauze woven from wire 40 mesh, Ø 0.13 mm (0.005 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
39703.HX 39703.WM
39703.HXEA 349.78 EUR
39703.HX 39703.WM
Nikl, gauze woven from wire 40 mesh, Ø 0.13 mm (0.005 in)
Nikl
CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Vzorec: Ni
Teplota varu: 3007 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1453 °C
Hustota: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011137
Číslo CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
OSN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582