Nikl ≥99.95% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.01 mm (0.0004 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
35817.FF
35817.FI
35817.GH
35817.FFEA
70.6
EUR
35817.FF
35817.FI
35817.GH
Nikl ≥99.95% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.01 mm (0.0004 in)
Nikl
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-02-0
Physical Form: ≈0.055g/25x25mm, not certified pinhole free
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011137
Vzorec:
Ni Teplota varu: 3007 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 1453 °C Hustota: 8,9 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011137 Číslo CAS: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 OSN: 3089 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,06582 |