Nikl ≥99.8% (metals basis excluding Co), thin foil (max. 0.8% Co), Thickness: 0.0125 mm (0.000492 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
35814.FI
35814.GH
35814.FIEA
100.68
EUR
35814.FI
35814.GH
Nikl ≥99.8% (metals basis excluding Co), thin foil (max. 0.8% Co), Thickness: 0.0125 mm (0.000492 in)
Nikl
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-02-0
Physical Form: ≈0.07g/25x25mm, not certified pinhole free
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011137
Vzorec:
Ni Teplota varu: 3007 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 1453 °C Hustota: 8,9 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011137 Číslo CAS: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 OSN: 3089 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,06582 |