Nikl ≥99.99% (metals basis), pieces 5x5 cm (2.0x2.0 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
35482.36
35482.A3
35482.36EA
265.94
EUR
35482.36
35482.A3
Nikl ≥99.99% (metals basis), pieces 5x5 cm (2.0x2.0 in)
Nikl
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-02-0
Physical Form: Thickness ≈0.5-1.5cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011137
Vzorec:
Ni Teplota varu: 3007 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 1453 °C Hustota: 8,9 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011137 Číslo CAS: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 OSN: 3089 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,06582 |