Tlačiť
Nikl ≥99.5% (metals basis), wire, annealed, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
14188.G5 14188.G9
14188.G5EA 193.87 EUR
14188.G5 14188.G9
Nikl ≥99.5% (metals basis), wire, annealed, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Nikl
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈28.0g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Vzorec: Ni
Mw: 58.69
Teplota varu: 3007
Teplota tavenia: 1453
Hustota: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011137
Číslo CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
OSN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06582