Tlačiť
Nikl 99,99 Metals basis, wire, Puratronic®, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
10933.G5 10933.G9
10933.G5EA 73.7 EUR
10933.G5 10933.G9
Nikl 99,99 Metals basis, wire, Puratronic®, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Nikl
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈0.02g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Vzorec: Ni
Mw: 58.69
Teplota varu: 3007
Teplota tavenia: 1453
Hustota: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011137
Číslo CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
OSN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06582