Tlačiť
Nikl ≥99.995% (metals basis), wire, Puratronic®, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
10929.BU 10929.BY 10929.CQ
10929.BUEA 138.99 EUR
10929.BU 10929.BY 10929.CQ
Nikl ≥99.995% (metals basis), wire, Puratronic®, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Nikl
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈7.0g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Vzorec: Ni
Mw: 58.69
Teplota varu: 3007
Teplota tavenia: 1453
Hustota: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011137
Číslo CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
OSN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06582