Tlačiť
Nikl ≥99.996% (metals basis), powder, Puratronic® -120 mesh (max. 0.05% C)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
10674.14 10674.22 10674.36
10674.14EA 127.16 EUR
10674.14 10674.22 10674.36
Nikl ≥99.996% (metals basis), powder, Puratronic® -120 mesh (max. 0.05% C)
Nikl
Purity: 99.996% CAS No.: 7440-02-0 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Vzorec: Ni
Teplota varu: 2371 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1455 °C
Hustota: 8,9 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011137
Číslo CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
OSN: 3089
ADR: 4.1,II