Nikl ≥99% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.127 mm
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
10595.CH
10595.CJ
10595.RX
10595.CHEA
166.87
EUR
10595.CH
10595.CJ
10595.RX
Nikl ≥99% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.127 mm
Nikl
Purity: 99+%
CAS No.: 7440-02-0
Physical Form: ≈67.8g/20x30cm, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011137
Vzorec:
Ni Teplota varu: 3007 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 1453 °C Hustota: 8,9 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011137 Číslo CAS: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 OSN: 3089 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,06582 |