Nikl ≥99% (metals basis excluding Co), powder -100 mesh (max. 0.1% Co)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
00224.14
00224.30
00224.A1
00224.14EA
38.15
EUR
00224.14
00224.30
00224.A1
Nikl ≥99% (metals basis excluding Co), powder -100 mesh (max. 0.1% Co)
Nikl
Purity: 99+%
CAS No.: 7440-02-0
Appearance: Silvery
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011137
Vzorec:
Ni Teplota varu: 2371 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 1455 °C Hustota: 8,9 g/cm³ (25 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011137 Číslo CAS: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 OSN: 3089 ADR: 4.1,II |