Iridium ≥99.9% (metals basis), powder -325 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
39684.02
39684.04
39684.02EA
561.97
EUR
39684.02
39684.04
Iridium ≥99.9% (metals basis), powder -325 mesh
Iridium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7439-88-5
Molecular Formula: Ir
Physical Form: Powder/Sponge
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011062
Vzorec:
Ir Teplota varu: 4500 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 2443 °C Hustota: 22,65 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011062 Číslo CAS: 7439-88-5 EINECS: 231-095-9 OSN: 3089 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,05098 |