Tlačiť
Iridium, black ≥99.8% (metals basis), powder
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
12071.02 12071.04 12071.09
12071.02EA 561.19 EUR
12071.02 12071.04 12071.09
Iridium, black ≥99.8% (metals basis), powder
Iridium
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-88-5 Physical Form: S.A. 20m2/g UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011062
Vzorec: Ir
Mw: 192.22
Teplota varu: 5300
Teplota tavenia: 2450
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011062
Číslo CAS: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9
OSN: 3089
ADR: 4.1 III