Iridium ≥99.99% (metals basis), powder, Premion® -22 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10746.03
10746.06
10746.03EA
1121.94
EUR
10746.03
10746.06
Iridium ≥99.99% (metals basis), powder, Premion® -22 mesh
Iridium
Purity: 99.99%
CAS No.: 7439-88-5
Appearance: Grey
MDL No.: MFCD00011062
Vzorec:
Ir Teplota varu: 4500 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 2443 °C Hustota: 22,65 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011062 Číslo CAS: 7439-88-5 EINECS: 231-095-9 OSN: 3089 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,05098 |