Tlačiť
Iridium 99.9% (trace metals basis), powder
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
198095000 198090100
ACRO198095000EA 601.24 EUR
ACRO198095000 ACRO198090100
Iridium 99.9% (trace metals basis), powder
Iridium
Vzorec: Ir
Mw: 192.22
Teplota varu: 5300
Teplota tavenia: 2450 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011062
Číslo CAS: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9
OSN: 3089
ADR: 4.1 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Grey Powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %