Iridium ≥99.9% (metals basis), wire, Ø 0.125 mm (0.005 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
43208.BS
43208.BW
43208.BSEA
377.46
EUR
43208.BS
43208.BW
Iridium ≥99.9% (metals basis), wire, Ø 0.125 mm (0.005 in)
Iridium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7439-88-5
Physical Form: ≈0.28g/m
MDL No.: MFCD00011062
Vzorec:
Ir Teplota varu: 5300 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 2450 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011062 Číslo CAS: 7439-88-5 EINECS: 231-095-9 |