Iridium ≥99.7% (metals basis), foil, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
36149.FF
36149.FI
36149.FFEA
6202.17
EUR
36149.FF
36149.FI
Iridium ≥99.7% (metals basis), foil, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Iridium
Purity: 99.7+%
CAS No.: 7439-88-5
Physical Form: ≈7g/25x25mm
MDL No.: MFCD00011062
Vzorec:
Ir Teplota varu: 5300 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 2450 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011062 Číslo CAS: 7439-88-5 EINECS: 231-095-9 |