Iridium ≥99.8% (metals basis), wire, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
11432.BS
11432.BW
11432.CA
11432.BSEA
337.34
EUR
11432.BS
11432.BW
11432.CA
Iridium ≥99.8% (metals basis), wire, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Iridium
Purity: 99.8%
CAS No.: 7439-88-5
Physical Form: ≈1.11g/m
MDL No.: MFCD00011062
Vzorec:
Ir Teplota varu: 5300 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 2450 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011062 Číslo CAS: 7439-88-5 EINECS: 231-095-9 |